AuftragsverfolgungKontakt
Ubidecarenone, Reference Standards | Avantor
Ubidecarenone, Reference Standards
Anbieter:   USP
Ubidecarenone, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Achtung! Bitte beachten: Cold Shipment required
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1705301.
  • 1705312.
  • 1705323.
  • Bezeichnung:
  • Ubidecarenone
  • Ubidecarenone for System Suitability
  • Ubidecarenone Related Compound A
  • Synonym(s):
  • Coenzyme Q9
  • CAS Nr.:
  • 303-98-0
  • 303-98-0
  • 303-97-9
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Ubidecarenone
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 560,00 €
    560,00 €
    1 * 200 mg
       560,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1705301.
    Bezeichnung
    Ubidecarenone
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    303-98-0
  • Ubidecarenone for System Suitability
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 060,00 €
    1 060,00 €
    1 * 25 mg
       1 060,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1705312.
    Bezeichnung
    Ubidecarenone for System Suitability
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    303-98-0
  • Ubidecarenone Related Compound A
    USP reference standard
    Ampule
    15 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 1 070,00 €
    1 070,00 €
    1 * 15 mg
       1 070,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1705323.
    Bezeichnung
    Ubidecarenone Related Compound A
    Synonym(s)
    Coenzyme Q9
    CAS Nr.
    303-97-9
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.