AuftragsverfolgungKontakt
Trolamine, Reference Standard | Avantor
Trolamine, Reference Standard
Trolamine, USP reference standard, Vial, 3 mL
Artikelnr. 1696958.
Anbieter:   USP
Trolamine, Reference Standard
Artikelnr. 1696958.
Anbieter:  USP
CAS Nummer:  
Trolamine, Reference Standard
Trolamine, USP reference standard, Vial, 3 mL
CAS Nummer:  
Preis
395,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 mL
Einige Produkte können eingeschränkt sein
Bestimmte Produkte – wie Chemikalien oder medizinische Geräte – erfordern zusätzliche Kontoverifizierungsschritte, um eine Bestellung aufzugeben oder eine spezielle Lizenz oder Kundendokumentation bereitzustellen. Weitere Informationen
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    3 mL
  • Normen:
    USP reference standard
  • Bezeichnung:
    Trolamine
  • Cat. No.:
    1696958.
  • CAS Nr.:
    102-71-6
  • Synonym(s):
    International Restricted Sales Item
  • Bezeichnung:
    Trolamine
Spezifikationen
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.