AuftragsverfolgungKontakt
Tolterodine, Reference Standards | Avantor
Tolterodine, Reference Standards
Anbieter:   USP
Tolterodine, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1671480.
  • 1671468.
  • 1671479.
  • Bezeichnung:
  • Tolterodine Tartrate
  • Tolterodine S-Enantiomer
  • Tolterodine System Suitability Mixture
  • Synonym(s):
  • (S)-2-[3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-methylphenol tartrate
  • CAS Nr.:
  • 124937-52-6
  • 873551-03-2
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Tolterodine Tartrate
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 1 770,00 €
    1 770,00 €
    1 * 200 mg
       1 770,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1671480.
    Bezeichnung
    Tolterodine Tartrate
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    124937-52-6
  • Tolterodine S-Enantiomer
    USP reference standard
    Vial
    15 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 1 270,00 €
    1 270,00 €
    1 * 15 mg
       1 270,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1671468.
    Bezeichnung
    Tolterodine S-Enantiomer
    Synonym(s)
    (S)-2-[3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-methylphenol tartrate
    CAS Nr.
    873551-03-2
  • Tolterodine System Suitability Mixture
    USP reference standard
    Vial
    15 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 1 370,00 €
    1 370,00 €
    1 * 15 mg
       1 370,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1671479.
    Bezeichnung
    Tolterodine System Suitability Mixture
    Synonym(s)
    CAS Nr.
Recommendations