AuftragsverfolgungKontakt
Pilocarpine, Reference Standards | Avantor
Pilocarpine, Reference Standards
Anbieter:   USP
Pilocarpine, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1538902.
  • 1539009.
  • Bezeichnung:
  • Pilocarpine Hydrochloride
  • Pilocarpine Nitrate
  • CAS Nr.:
  • 54-71-7
  • 148-72-1
  • UN No.:
  • 1544
  • 1544
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Pilocarpine Hydrochloride
    USP reference standard
    Glasflasche für Feststoffe
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 406,00 €
    406,00 €
    1 * 200 mg
       406,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1538902.
    Bezeichnung
    Pilocarpine Hydrochloride
    CAS Nr.
    54-71-7
    UN No.
    1544
  • Pilocarpine Nitrate
    USP reference standard
    Glasflasche für Feststoffe
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 393,00 €
    393,00 €
    1 * 200 mg
       393,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1539009.
    Bezeichnung
    Pilocarpine Nitrate
    CAS Nr.
    148-72-1
    UN No.
    1544