AuftragsverfolgungKontakt
Melatonin, Reference Standards | Avantor
Melatonin, Reference Standards
Anbieter:   USP
Melatonin, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1380105.
  • 1380116.
  • Bezeichnung:
  • Melatonin
  • Melatonin Related Compound A
  • Synonym(s):
  • 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine
  • CAS Nr.:
  • 73-31-4
  • 608-07-1
  • Formel:
  • C₁₁H₁₄N₂O
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Melatonin
    USP reference standard
    Glasflasche für Feststoffe
    150 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 150 mg
    1 * 150 mg - 381,00 €
    381,00 €
    1 * 150 mg
       381,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1380105.
    Bezeichnung
    Melatonin
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    73-31-4
    Formel
  • Melatonin Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    15 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 1 090,00 €
    1 090,00 €
    1 * 15 mg
       1 090,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1380116.
    Bezeichnung
    Melatonin Related Compound A
    Synonym(s)
    2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine
    CAS Nr.
    608-07-1
    Formel
    C₁₁H₁₄N₂O
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.