AuftragsverfolgungKontakt
Isoflurane, Reference Standards | Avantor
Isoflurane, Reference Standards
Anbieter:   USP
Isoflurane, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1349014.
  • 1349025.
  • 1349003.
  • Bezeichnung:
  • Isoflurane Related Compound A
  • Isoflurane Related Compound B
  • Isoflurane
  • Synonym(s):
  • 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl chlorodifluoromethyl ether
  • 2,2,2-Trifluoroethyl difluoromethyl ether
  • CAS Nr.:
  • 32778-08-8
  • 1885-48-9
  • 26675-46-7
  • Formel:
  • C₃HCl₂F₅O
  • C₃H₃F₅O
  • UN No.:
  • 3334
  • 3334
  • 3334
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Isoflurane Related Compound A
    USP reference standard
    Ampule
    0,1 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 0,1 mL
    1 * 0,1 mL - 1 360,00 €
    1 360,00 €
    1 * 0,1 mL
       1 360,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1349014.
    Bezeichnung
    Isoflurane Related Compound A
    Synonym(s)
    1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl chlorodifluoromethyl ether
    CAS Nr.
    32778-08-8
    Formel
    C₃HCl₂F₅O
    UN No.
    3334
  • Isoflurane Related Compound B
    USP reference standard
    Ampule
    0,1 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 0,1 mL
    1 * 0,1 mL - 1 360,00 €
    1 360,00 €
    1 * 0,1 mL
       1 360,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1349025.
    Bezeichnung
    Isoflurane Related Compound B
    Synonym(s)
    2,2,2-Trifluoroethyl difluoromethyl ether
    CAS Nr.
    1885-48-9
    Formel
    C₃H₃F₅O
    UN No.
    3334
  • Isoflurane
    USP reference standard
    Glasflasche
    1 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 1 mL
       354,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1349003.
    Bezeichnung
    Isoflurane
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    26675-46-7
    Formel
    UN No.
    3334
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.