Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Ethylbenzene, Reference Standard | Avantor

Ethylbenzene, Reference Standard

Ethylbenzene, USP reference standard, 0.5 mL/ampule; 3 ampules, Ampule, 3 Ampoul
Artikelnr. 1265457.
Anbieter:   USP
Ethylbenzene, Reference Standard
Artikelnr. 1265457.
Anbieter:  USP
CAS Nummer:  
Ethylbenzene, Reference Standard
Ethylbenzene, Reference Standard

Ethylbenzene, USP reference standard, 0.5 mL/ampule; 3 ampules, Ampule, 3 Ampoul

CAS Nummer:  
Preis
397,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 Ampull
Product Details & Documents

USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.

Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Ampule
  • VE:
    3 Ampoul
  • Normen:
    USP reference standard
  • Bezeichnung:
    Ethylbenzene
  • Pk Info:
    0.5 mL/ampule; 3 ampules
  • UN No.:
    1175
  • Bezeichnung:
    Ethylbenzene
  • Cat. No.:
    1265457.
  • CAS Nr.:
    100-41-4

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.