AuftragsverfolgungKontakt
Ethopabate, Reference Standards | Avantor
Ethopabate, Reference Standards
Anbieter:   USP
Ethopabate, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1262801.
  • 1262823.
  • Bezeichnung:
  • Ethopabate
  • Ethopabate Related Compound A
  • Synonym(s):
  • Methyl-4-acetamido-2-hydroxybenzoate
  • CAS Nr.:
  • 59-06-3
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Ethopabate
    USP reference standard
    Vial
    125 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 125 mg
    1 * 125 mg - 333,00 €
    333,00 €
    1 * 125 mg
       333,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1262801.
    Bezeichnung
    Ethopabate
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    59-06-3
  • Ethopabate Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 721,00 €
    721,00 €
    1 * 25 mg
       721,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1262823.
    Bezeichnung
    Ethopabate Related Compound A
    Synonym(s)
    Methyl-4-acetamido-2-hydroxybenzoate
    CAS Nr.
Recommendations