AuftragsverfolgungKontakt
Elemental Impurities Mixture, Reference Standards | Avantor
Elemental Impurities Mixture, Reference Standards
Anbieter:   USP
Elemental Impurities Mixture, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1234410.
  • 1234427.
  • 1234431.
  • Bezeichnung:
  • Elemental Impurities Class 1 and 2A Mixture
  • Elemental Impurities Class 2B Mixture
  • Elemental Impurities Class 3 Mixture
  • UN No.:
  • 1789
  • 1789
  • 2031
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Elemental Impurities Class 1 and 2A Mixture
    USP reference standard
    Bottle
    120 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 120 mL
    1 * 120 mL - 527,00 €
    527,00 €
    1 * 120 mL
       527,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1234410.
    Bezeichnung
    Elemental Impurities Class 1 and 2A Mixture
    UN No.
    1789
  • Elemental Impurities Class 2B Mixture
    USP reference standard
    Bottle
    120 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 120 mL
    1 * 120 mL - 576,00 €
    576,00 €
    1 * 120 mL
       576,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1234427.
    Bezeichnung
    Elemental Impurities Class 2B Mixture
    UN No.
    1789
  • Elemental Impurities Class 3 Mixture
    USP reference standard
    Bottle
    120 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 120 mL
    1 * 120 mL - 546,00 €
    546,00 €
    1 * 120 mL
       546,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1234431.
    Bezeichnung
    Elemental Impurities Class 3 Mixture
    UN No.
    2031