AuftragsverfolgungKontakt
Clofazimine, Reference Standards | Avantor
Clofazimine, Reference Standards
Anbieter:   USP
Clofazimine, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1138904.
  • 1138926.
  • Bezeichnung:
  • Clofazimine
  • Clofazimine Related Compound B
  • Synonym(s):
  • 5-(4-Chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-N-phenyl-3,5-dihydrophenazin-2-amine
  • CAS Nr.:
  • 2030-63-9
  • 2158184-11-1
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Clofazimine
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 200 mg
       378,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1138904.
    Bezeichnung
    Clofazimine
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    2030-63-9
  • Clofazimine Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 360,00 €
    1 360,00 €
    1 * 25 mg
       1 360,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1138926.
    Bezeichnung
    Clofazimine Related Compound B
    Synonym(s)
    5-(4-Chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-N-phenyl-3,5-dihydrophenazin-2-amine
    CAS Nr.
    2158184-11-1
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.