AuftragsverfolgungKontakt
Clocortolone, Reference Standards | Avantor
Clocortolone, Reference Standards
Anbieter:   USP
Clocortolone, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1138507.
  • 1138493.
  • Bezeichnung:
  • Clocortolone Pivalate
  • Clocortolone
  • Synonym(s):
  • 9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
  • CAS Nr.:
  • 34097-16-0
  • 4828-27-7
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Clocortolone Pivalate
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 546,00 €
    546,00 €
    1 * 200 mg
       546,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1138507.
    Bezeichnung
    Clocortolone Pivalate
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    34097-16-0
  • Clocortolone
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 650,00 €
    1 650,00 €
    1 * 25 mg
       1 650,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1138493.
    Bezeichnung
    Clocortolone
    Synonym(s)
    9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
    CAS Nr.
    4828-27-7