AuftragsverfolgungKontakt
Artemether, Reference Standards | Avantor
Artemether, Reference Standards
Anbieter:   USP
Artemether, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1042805.
  • 1042780.
  • Bezeichnung:
  • Artemether Related Compound B
  • Artemether
  • Synonym(s):
  • (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
  • CAS Nr.:
  • 71939-51-0
  • 71963-77-4
  • Formel:
  • C₁₆H₂₆O₅
  • C₁₆H₂₆O₅
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Artemether Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    15 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 1 110,00 €
    1 110,00 €
    1 * 15 mg
       1 110,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1042805.
    Bezeichnung
    Artemether Related Compound B
    Synonym(s)
    (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
    CAS Nr.
    71939-51-0
    Formel
    C₁₆H₂₆O₅
  • Artemether
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 354,00 €
    354,00 €
    1 * 100 mg
       354,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1042780.
    Bezeichnung
    Artemether
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    71963-77-4
    Formel
    C₁₆H₂₆O₅