AuftragsverfolgungKontakt
Anhydrous Lactose, Reference Standard | Avantor
Anhydrous Lactose, Reference Standard
Anhydrous Lactose, USP reference standard, Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Artikelnr. 1356676.
Anbieter:   USP
Anhydrous Lactose, Reference Standard
Artikelnr. 1356676.
Anbieter:  USP
CAS Nummer:  
Anhydrous Lactose, Reference Standard
Anhydrous Lactose, USP reference standard, Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
CAS Nummer:  
Preis
456,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Mixture of α and β anomers
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    USP reference standard
  • Bezeichnung:
    Anhydrous Lactose
  • Cat. No.:
    1356676.
  • CAS Nr.:
    63-42-3
  • Bezeichnung:
    Anhydrous Lactose
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.