AuftragsverfolgungKontakt
Acetaminophen, Reference Standards | Avantor
Acetaminophen, Reference Standards
Anbieter:   USP
Acetaminophen, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1003009.
  • 1003064.
  • 1003100.
  • Bezeichnung:
  • Acetaminophen
  • Acetaminophen
  • Acetaminophen
  • Synonym(s):
  • p-nitrophenol
  • N-(4-chlorophenyl)acetamide
  • CAS Nr.:
  • 103-90-2
  • 100-02-7
  • 539-03-7
  • Formel:
  • C₈H₉NO₂
  • C₆H₅NO₃
  • C₈H₈ClNO
  • UN No.:
  • 1663
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Acetaminophen
    USP reference standard
    Glasflasche für Feststoffe
    400 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 400 mg
    1 * 400 mg - 406,00 €
    406,00 €
    1 * 400 mg
       406,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1003009.
    Bezeichnung
    Acetaminophen
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    103-90-2
    Formel
    C₈H₉NO₂
    UN No.
  • Acetaminophen
    USP reference standard
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 150,00 €
    1 150,00 €
    1 * 50 mg
       1 150,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1003064.
    Bezeichnung
    Acetaminophen
    Synonym(s)
    p-nitrophenol
    CAS Nr.
    100-02-7
    Formel
    C₆H₅NO₃
    UN No.
    1663
  • Acetaminophen
    USP reference standard
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 150,00 €
    1 150,00 €
    1 * 50 mg
       1 150,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1003100.
    Bezeichnung
    Acetaminophen
    Synonym(s)
    N-(4-chlorophenyl)acetamide
    CAS Nr.
    539-03-7
    Formel
    C₈H₈ClNO
    UN No.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.