AuftragsverfolgungKontakt
Fixed-Angle Rotor, Optima, A-95 | Avantor
Fixed-Angle Rotor, Optima, A-95
A-95 fixed angle rotor, 4×450 µl, 95000 rpm, 178000×g. Major applications: Fast pelleting of very small samples. For use in Airfuge; Air driven micro ultracentrifuges, Airfuge (ultracentrifugation)
Artikelnr. 521-3814
Anbieter:   Beckman Coulter
Fixed-Angle Rotor, Optima, A-95
Artikelnr. 521-3814
Anbieter:  Beckman Coulter
Fixed-Angle Rotor, Optima, A-95
Fixed-Angle Rotor, Optima, A-95
A-95 fixed angle rotor, 4×450 µl, 95000 rpm, 178000×g. Major applications: Fast pelleting of very small samples. For use in Airfuge; Air driven micro ultracentrifuges, Airfuge (ultracentrifugation)
Preis
6 118,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The A-95 Rotor is an aluminium anodised black fixed angle rotor (30 angle) for use in Beckman Coulter airfuge air-driven micro-ultracentrifuges.
A-95 Rotor, fixed angle, 30 angle, aluminium, anodised black. Major applications: Fast pelleting of very small samples. For use in Airfuge; Air-driven micro-ultracentrifuges.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    A-95 fixed angle rotor, 4×450 µl, 95000 rpm, 178000×g. Major applications: Fast pelleting of very small samples. For use in Airfuge; Air driven micro ultracentrifuges
  • Für:
    Airfuge (ultracentrifugation)
  • Cat. No.:
    521-3814
  • Radius:
    17,6 mm
  • No. of tubes accepted:
    6×4 ml
  • Max. RPM:
    95000
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.