AuftragsverfolgungKontakt
Low pH SDS Sample Buffer | Avantor
Low pH SDS Sample Buffer
Low pH SDS Sample Buffer, 6,8, 1× 140 ml, 1
Artikelnr. EKSIC44807
Anbieter:   EKSIGENT
Low pH SDS Sample Buffer
Artikelnr. EKSIC44807
Anbieter:  EKSIGENT
CAS Nummer:  
Low pH SDS Sample Buffer
Low pH SDS Sample Buffer, 6,8, 1× 140 ml, 1
CAS Nummer:  
Preis
202,91 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
SCIEX Low pH SDS Sample Buffer, 140 mL (100 mM Tris-HCl, pH 6.8, 1% SDS) allows you to use SCIEX’s Gold Standard CE-SDS with a low pH SDS sample buffer. Use of this buffer can increase non-reduced purity by decreasing method induced fragmentation. Less variability and lower RSDs means less troubleshooting and faster method development.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Low pH SDS Sample Buffer
  • Pk Info:
    1× 140 ml
  • pH-Wert:
    6,8
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.