Palladium matrix modifier 2 g/L in Salpetersäure 1% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® für die Graphitofen-AAS
Artikelnr. 91280.154
Lieferant: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:50 mL
- Seq:2370
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
Lagertemperatur:Raumtemperatur
UN:1760
ADR:8,III
:GHS07