ContactUsLinkComponent
Epoxomicin (synthetisch) ≥95% (durch HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Epoxomicin (synthetisch) ≥95% (durch HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Catalog # 324800-100
CAS Number:  
Epoxomicin (synthetisch) ≥95% (durch HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Catalog # 324800-100
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 µG
  • Seq:
    1286
Specifications
About this item
 :
 :554.7 g/mol
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
Storage Temperature:Gefrierschrank
CAS Number:134381-21-8
Formula:C₂₈H₅₀N₄O₇
MDL Number:MFCD03791061