di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98% ACS
SIAL215996-500G
: Merck
:
- Packung:Plastic bottle, wide mouth
- VE:500 g
- Seq:3645
- Assay:98%
:
:132.06 g/mol
:13,00546
:185 °C
:1,619 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:231-987-8
:01-2119490974-22
:7783-28-0
:(NH₄)₂HPO₄
:MFCD00010891