ContactUsLinkComponent
di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98% ACS
  SIAL215996-500G
 :  Merck
 :  
di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98% ACS
  SIAL215996-500G
 :  Merck
 :  
  • Packung:
    Plastic bottle, wide mouth
  • VE:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Assay:
    98%
 :
 :132.06 g/mol
 :13,00546
 :185 °C
 :1,619 g/cm³ (20 °C)
 :Raumtemperatur
 :231-987-8
 :01-2119490974-22
 :7783-28-0
 :(NH₄)₂HPO₄
 :MFCD00010891