Specifications
- Breite:1219 mm
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Abnehmbares, repositionierbares, doppelseitiges Klebeband, 9425HT
- Länge:55 m
- VE:1 Roll
Specifications
About this item
Dieses doppelseitige 152 µm-Klebeband mit Acrylklebstoff 420 mit hoher Klebrigkeit auf der einen Seite und Acrylklebstoff mit mittlerer Klebrigkeit 1050 auf der anderen Seite wird in einer 58-Pfund-Packung geliefert. polybeschichteter Kraftpapierliner mit einem PET-Träger.
- 1,4 mil PET-Träger, beschichtet mit 2,2 mil 420 Klebstoff auf der Vorderseite und 2,2 mil 1050 Klebstoff auf der Rückseite
- Geeignet für Hochtemperaturanwendungen
- Leichte Materialien positionieren und neu positionieren
- Funktioniert auf einer Vielzahl von Substraten oder Materialien für die vorübergehende Befestigung von leichten Materialien
Fixieren oder montieren Sie vorübergehend leichte Materialien oder erstellen Sie mehrere Öffnungs- und Schließanwendungen mit 3M™ entfernbarem, repositionierbarem, doppelseitigem Klebeband 9425HT. Repositionieren Sie eine Vielzahl von Substraten oder Materialien wie Papier, Kunststoffe, Folien oder Schaumstoffe. Einfaches Laminieren und Stanzen mit dem UPVC-Folienträger, der für unterschiedliche Stabilität sorgt. Der PET-Folienträger bietet eine unterschiedliche Stabilität, die eine verbesserte Handhabung beim Laminieren und Stanzen bietet.
Dieses doppelseitige Klebeband hat Acrylklebstoff mit hoher Klebkraft auf der einen Seite und Acrylklebstoff mit mittlerer Klebkraft auf der anderen Seite auf einem polybeschichteten Kraftpapier-Träger mit einem UPVC-Träger.