ContactUsLinkComponent
Doppelt beschichtetes Klebeband, GPT-020F
Doppelt beschichtetes Klebeband, GPT-020F
Catalog # MMMAGPT-020F1540
Supplier:  3M
undefined
Doppelt beschichtetes Klebeband, GPT-020F
Catalog # MMMAGPT-020F1540
Supplier:  3M
Specifications
  • Breite:
    1540 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Doppelt beschichtetes Klebeband, GPT-020F
  • Länge:
    50 m
  • VE:
    1 Roll
Specifications
About this item
Das auf Vielseitigkeit ausgelegte 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020F ist ein transparenter, 200 µm dicker, modifizierter, lösungsmittelfreier Acrylklebstoff mit einem weiß bedruckten PP-Folienträger. Es kombiniert ein hohes Maß an Schäl- und Scherleistung und ermöglicht eine hohe Haftung auf einer Vielzahl von Substraten.
  • Bietet die Fähigkeit, auf einer Vielzahl von Substraten zu haften, von hoher bis niedriger Oberfläche
  • Hohe Anfangshaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Einfaches Handling und Konfektionierung durch Folienzuführung
  • 200 µm dick
Dieses Klebeband bietet eine hohe Anfangsklebrigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit und ermöglicht eine einfache Handhabung und Verarbeitung aufgrund der Trägerfolie. Hohe Temperaturbeständigkeit 190 °C kurzzeitig und 90 °C langfristig.