MultiLayer cell culture systems, CELLdisc™
GREI678101_8
- Empf. Arbeitsvolumen:15 - 70 ml
- Bezeichnung:CELLdisc™ cell culture system, 1 layer, with red screw cap, sterile
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Wachstumsfläche:250 cm²
- VE:8