AuftragsverfolgungKontakt
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11] | Avantor
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
100 µg
Artikelnr. 40-4732-U100
Anbieter:   Tonbo Biosciences
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
Artikelnr. 40-4732-U100
Anbieter:  Tonbo Biosciences
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
100 µg
Preis
70,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µG
Product Details & Documents
The MPC-11 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MPC-11 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2b antibodies.
Spezifikationen
  • Größe:
    100 µg
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • Cat. No.:
    40-4732-U100
  • Antigen-Name:
    Mitochondrial pyruvate carrier 11
  • Lagertemperatur:
    Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze.
  • Klon:
    MPC-11
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Neutralisation:
    Yes
  • Antikörper-Typ:
    Kontrolle
  • Validierte Anwendungen:
    Functional Assay
  • Isotyp:
    IgG2b
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse