ContactUsLinkComponent
Magnesiumnitrat 10 g/L (99,999%), ARISTAR® Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS
Magnesiumnitrat 10 g/L (99,999%), ARISTAR® Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS
Catalog # 85780.154
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Magnesiumnitrat 10 g/L (99,999%), ARISTAR® Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS
Catalog # 85780.154
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:13446-18-9
Formula:Mg(NO₃)₂