Funkenfänger für motorbetriebene Atemschutzgeräte für Versaflo™ Powered Air Turbo der TR-600-Serie, Versaflo™
MMMATR-662
: 3M
- Bezeichnung:Funkenfänger
- VE:2
Der Versaflo™ Funkenfänger TR-662 ist ein Funkenfänger für die Filter der Serie Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600. Es verhindert Schäden durch Funken und andere heiße Partikel in der Luft.
- Verhindern Sie Schäden an den Filtern der TR-600-Serie
- Muss verwendet werden, wenn am Arbeitsplatz Funken oder heiße Partikel in der Luft vorhanden sind
- Zur Wiederverwendung zu reinigen
Der Funkenfänger muss immer dann verwendet werden, wenn am Arbeitsplatz Funken oder heiße Partikel in der Luft vorhanden sind. Er kann auch als Vorfilter fungieren, indem er größere Partikel auffängt, die andernfalls angesaugt würden, wo sie den Filter verstopfen könnten. Es kann gemäß den Gebrauchsanweisungen sicher gereinigt und wiederverwendet werden.