Filterabdeckung für motorbetriebene Atemschutzgeräte für Versaflo™ TR-6310E, Versaflo™
Catalog # MMMATR6300FC
Supplier: 3M
Specifications
- Bezeichnung:Filterabdeckung der Atemschutzmaske
- VE:1
Specifications
About this item
Die Versaflo™ Filterabdeckung TR-6300FC ist eine Filterabdeckung, die hilft, den 3M™ Versaflo™ TR-6310E Filter vor physischer Beschädigung zu schützen.
- Schützt den Filter vor physischer Beschädigung
- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
Diese Filterabdeckung schützt den Filter und ermöglicht es Benutzern, Versaflo™ Powered Air Turbo durch Dekontaminationsduschen zu tragen. Es kann einen Versaflo™ Funkenfänger TR-662 oder einen Versaflo™ Vorfilter TR-6600 für zusätzlichen Schutz vor größeren Partikeln oder Funken an Ort und Stelle halten. Die Filterabdeckung kann zur Wiederverwendung gereinigt werden.