Angetriebene und versorgte Schweißbänder und Komfortpolster, Versaflo™
Artikelnr. MMMAM956
Lieferant: 3M
Spezifikationen
- Bezeichnung:Schweißbänder und Komfortpolster
- VE:10
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das Versaflo™ Size Reducing Ratchet Comfort Pad M-956 ist ein Ratschen-Komfortpolster, das auf die Rückseite eines 3M™ Versaflo™ Kopfteils der M-Serie passt, um die Größe des Kopfteils zu reduzieren.
- Größenreduzierendes Komfortpolster passt sich an die Ratsche des Helms an
- Fügt Komfort hinzu und passt kleineren Trägern
- Entwickelt für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie
Passen Sie die Passform des 3M™ Versaflo™ Kopfteils der M-Serie mit einem Versaflo™ Ratschen-Komfortpolster zur Größenreduzierung, M-956, an. Es ist einfach, Komfortpolster an der Ratsche auf der Rückseite eines Helms anzubringen, um kleineren Trägern zu helfen oder jedem Benutzer zusätzlichen Komfort zu bieten.