Luftstromabweiser für Atemschutzgeräte, Versaflo™
Catalog # MMMAM-116
Supplier: 3M
Specifications
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Luftstromabweiser für angetriebene Atemschutzgeräte
- VE:1
Specifications
About this item
Der Versaflo™ Luftstromabweiser M-116 ist ein Ersatz-Luftstromabweiser, der für die Verwendung mit Kopfteilen der Serien Versaflo™ M-100 und M-200 von 3M™ entwickelt wurde.
- Ersatz-Luftstromabweiser
Stellen Sie mit diesem blauen Ersatz-3M™ Versaflo™ Luftstrom-Deflektor, M-116, sicher, dass die Luftstrom-Deflektoren richtig funktionieren. Dieser Luftstromabweiser ist als Ersatzteil zum Austausch verschlissener oder defekter Geräte in Kopfteilen der 3M™ Versaflo™ M-100- und M-200-Serie konzipiert und CE-geprüft.