ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Analog Modular Drive Replacement Controller; 115 VAC
Catalog # MFLX07559-04
undefined
Masterflex® L/S® Analog Modular Drive Replacement Controller; 115 VAC
Catalog # MFLX07559-04
Specifications
  • Leistung:
    115 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
  • Steuertyp:
    Analoge variable Drehzahl
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Ersatzsteuerung für Analoge Modulare Antriebe; 115 VAC
  • Controller height:
    88,9 mm (3,26")
  • Controller IP rating:
    IP 33
  • Controller length:
    178 mm (7")
  • Controller width:
    127 mm (5")
  • Digital dispensing:
    No
  • Open-head sensor:
    No
  • Washdown capable:
    No
  • Drehzahl:
    Variable
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Painted steel and aluminium
Specifications
About this item
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex- Modularantriebe.
  • Wählen Sie Ersatzsteuerungen basierend auf Ihrem modularen Masterflexsystem
Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Lebensdauer Ihrer analogen Masterflex-Modulsysteme mit variabler Geschwindigkeit.
  • Leistung:
    115 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
  • Steuertyp:
    Analoge variable Drehzahl
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Ersatzsteuerung für Analoge Modulare Antriebe; 115 VAC
  • Environmentally Preferable:
  • Controller height:
    88,9 mm (3,26")
  • Controller IP rating:
    IP 33
  • Controller length:
    178 mm (7")
  • Controller width:
    127 mm (5")
  • Digital dispensing:
    No
  • Open-head sensor:
    No
  • Washdown capable:
    No
  • Drehzahl:
    Variable
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Painted steel and aluminium