ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch mit aufgeweiteten Enden, 2-Stopp-Microbore, Solva™, Avantor®
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch mit aufgeweiteten Enden, 3-Stopp, Solva™, 1,02 mm ID; 12/PCK
Catalog # MFLX95599-28
undefined
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch mit aufgeweiteten Enden, 3-Stopp, Solva™, 1,02 mm ID; 12/PCK
Catalog # MFLX95599-28
Specifications
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,02 mm
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch mit aufgeweiteten Enden, 3-Stopp, Solva™, 1,02 mm ID; 12/PCK
  • Länge:
    406,4 mm
  • Regulatory approvals:
    ADCF;DEHP-frei;RoHS
  • Tubes per pack:
    12
  • Schlauchmaterial:
    Solva™
  • VE:
    12
  • Farbcodierte Stopps:
    Weiß/Weiß
Specifications
About this item
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Drei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
Der Solva-Schlauch ist gegen Ozon und UV-Licht, Rissbildung, Dehnen und Aushärten beständig. Es ist ideal für Chromatographie-Anwendungen und für den Transfer von Kraftstoffen, Destillaten, Schmiermitteln und Kühlmitteln auf Glykolbasis. Es hat ein gelbes, durchscheinendes Aussehen, einen Temperaturbereich von -30 bis 85 °C und eine Lebensdauer von etwa 1000 Stunden bei 100 U/min.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,02 mm
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch mit aufgeweiteten Enden, 3-Stopp, Solva™, 1,02 mm ID; 12/PCK
  • Länge:
    406,4 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Regulatory approvals:
    ADCF;DEHP-frei;RoHS
  • Tubes per pack:
    12
  • Schlauchmaterial:
    Solva™
  • VE:
    12
  • Farbcodierte Stopps:
    Weiß/Weiß