Ausgangsvolumen wird nicht durch den Gegendruck beeinflusst.
- Pumpen bei Fließraten von bis zu 158,5 GPH und Drücken von bis zu 125 psi
- Selbstansaugend auch gegen maximalen Leitungsdruck
- NEMA 4X- und IP66-zertifiziert für Abspülungen
- Mehrere E/A-Steuerungs- und Alarmmodi
- Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor mit einem Turndown-Verhältnis von 2500:1
- Das Ausgangsvolumen wird nicht durch Änderungen des Gegendrucks beeinflusst
Wählen Sie eine Pumpe, um je nach Anwendung Fördermengen von bis zu 158,5 GPH (600 LPH) und Drücke von bis zu 125 psi (8,6 bar) zu erreichen. Die Pumpenleistung von Wasser ermöglicht eine Saughöhe von 30 Fuß (9 Metern). Um die chemische Kompatibilität so einfach wie möglich zu halten, sind die Schläuche das einzige Material, das mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt. Diese Pumpen erreichen den maximalen Druck durch eine Drehung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, was Ihre Installationssituation deutlich flexibler macht.
Dank eines benutzerfreundlichen digitalen Touchpads mit menügesteuerter Software sind diese Pumpen sehr leicht zu bedienen. Das mehrfarbige, hintergrundbeleuchtete, grafische VGA-LC-Display zeigt remote/lokalen Steuerstatus, Drehzahl, Ausgaberate, Eingangssignalwerte und Service- und Alarmstatus an. Die mehrsprachige Anzeige kann die Informationen in Englisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch ausgeben. Ein Schlauchausfallerkennungssystem (TFD) entdeckt Schlauchausfälle durch Erkennung einer gepumpten Chemikalie im Kopf. Eine eingebaute Fehlerkorrektur verhindert Fehlauslösungen.
- Environmentally Preferable:
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.