Specifications
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):12,7 mm (0,5")
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):½"
- Verbindungstyp:Hygiene
- Flow pattern:T
- Sanitary clamp size (Port 1):1½"
- Seal material:TPE
- Bezeichnung:Hygienisches Instrumenten-T-Fitting; Polypropylen mit TPE-Dichtung, 1-1/2“ Klemme x 1/2“ Schlauchnippel
- Sterilisation:Gamma Irradiation
- Garantie:Manufacturer defect
- VE:1
- Fitting material:Polyethylene
Specifications
About this item
Verbinder mit integrierter Membran für den Hygienebereich machen den Einsatz im Hygienebereich einfacher denn je.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Regulatory approvals to match your unique application
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 7 hergestellt und verpackt
- Verbindungstyp: 1-1/2" Klemme x 1/2“ ID
Diese T-Verbinder für Hygiene-Geräte sind ideal zur Verwendung in der Biopharmazie-, Lebensmittel- und Getränke- sowie der Einweg-Industrie geeignet. Die Geräte-Verbinder wurden entwickelt, um eine sterile Barriere bei der Verwendung von Einwegverteilern mit Einweg-Prozessgeräten aufrechtzuerhalten. Die Tri-Clamp®-Abzweigung kann problemlos mit 1½”-Geräten für Hygieneanwendungen verbunden werden, und die geraden Schlauchverbinder sind für schnelle Anschlüsse an flexiblen Schläuchen entwickelt.
Diese T-Verbinder sind aus einem Polypropylen ohne tierische Bestandteile hergestellt und besitzen eine dicht- und schweißbare TPE-Membran. Sie bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mittels Gammastrahlung sterilisiert werden. TPE wurde speziell für den Zellmedientransfer und aseptische Anwendungen entwickelt. Dieses Material bietet ausgezeichnete Barriereeigenschaften und eine geringe Proteinbindung.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):12,7 mm (0,5")
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):½"
- Verbindungstyp:Hygiene
- Flow pattern:T
- Sanitary clamp size (Port 1):1½"
- Seal material:TPE
- Bezeichnung:Hygienisches Instrumenten-T-Fitting; Polypropylen mit TPE-Dichtung, 1-1/2“ Klemme x 1/2“ Schlauchnippel
- Environmentally Preferable:
- Sterilisation:Gamma Irradiation
- Garantie:Manufacturer defect
- VE:1
- Fitting material:Polyethylene