About this item
Echtzeitüberwachung und -steuerung von Pumpenzustand und -leistung.
- MasterflexLive® ist eine sichere, cloud-fähige Plattform zur Steuerung und Überwachung von Masterflex-Pumpen.
- Es ermöglicht die Echtzeitsteuerung aller Pumpenparameter – einschließlich Drehzahl, Flussrate, Abgabevolumen und anderer Parameter
- Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin
- Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen
- Internetverbindung über eine Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse an der Rückseite des Antriebs
- Flussrate von 0,001 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—die Flussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Das grafische LCD zeigt vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, terminierte Abgabe, kopierte Abgabe und Volumenabgabe Die Pumpenleistung ist kontinuierlich einsehbar
- Der Open-Head-Sensor stoppt den Antrieb bei geöffnetem Pumpenkopf—bei Einsatz eines Pumpenkopfes mit Sensor
- Die Anti-Tropf-Funktion sorgt für Dispensiergenauigkeit
- Der bürstenlose wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelungsgenauigkeit von ± 0,1 % mit einem Regelverhältnis von 6000 zu 1
Diese Antriebe bieten eine robuste Leistungsfähigkeit sowie eine präzise Digitalsteuerung und sind damit ideal für Flüssigkeitstransfer sowie Dispensier- und Dosieranwendungen in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen einschließlich den Bereichen Pharmazie, Lebensmittel und Getränke, Molkerei, Chemie, Herstellung und Wasseraufbereitung geeignet. Modelle mit NEMA 4X (IP66) geschützten Gehäusen aus Edel- und pulverbeschichtetem Stahl sind vollständig dicht, leicht zu reinigen und beständig gegenüber kommerziellen Reinigungs- und Desinfektionslösungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierungswert pro Schlauchgröße.
- Environmentally Preferable:
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.