Masterflex® L/S® Tang Adapter Kit, 2 Large and 2 Small Tang Adapters
Artikelnr. MFLX07519-01
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Spezifikationen
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Tang Adapter-Kit, 2 große und 2 kleine pro Kit
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpenköpfe.
- Geeignet für die Verwendung mit PTFE-Membran-Pumpenköpfen und Mehrkanal-Kassetten-Pumpenköpfen
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Tang Adapter-Kits bietet eine feste, lange Schaftverbindung und verringert Lärm. Verwenden Sie große Adapter für 75W (1/10 PS) Antriebe und kleine Adapter für 37W (1/20 PS) Antriebe.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Tang Adapter-Kit, 2 große und 2 kleine pro Kit
- Environmentally Preferable:
- VE:1