About this item
Reversible Peristaltikpumpe mit variablem Durchfluss.
- Erzielen Sie Durchflussraten von 0.005 bis 600 ml/min
- Trockenlauf ohne Beschädigung der Pumpe
- Eingebauter Countdown-Timer/Controller
- Mit einem Tastendruck lässt sich die Durchflussrichtung schnell umkehren
- Kompakte Stellfläche
Diese Peristaltikpumpen bieten einen variablen Durchfluss und eine außergewöhnliche Lebensdauer in einem kompakten Paket. Die Flüssigkeit kommt nur mit dem Schlauch für ein kontaminationsfreies Pumpen in Kontakt. Drei Rollen reduzieren die Durchflusspulsation, verhindern ein Absaugen und machen ein Rückschlagventil überflüssig
- Environmentally Preferable:
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.