To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verpackt:500/Pck
- Steril:-
- Kapazität:1,5 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:BackSpring Mikrozentrifugenröhrchen mit Integriertem Verschluss, 1,5 mL, Steril; 500/Pck
- Material:PP
- Environmentally Preferable:
- Autoklavierbar:Yes
- Verschlusstyp:BackSpring
- Graduierungen:+
- VE:500
- RZB max.:30000×g
- Tube bottom shape:Conical
Eliminieren Sie müde Daumen und Ermüdungserscheinungen der Hand vom Öffnen der Röhrchen.
- Frei von RNase, DNase und Pyrogenen
- Kochfest und widersteht Einfrieren bis zu –90 °C
- Leicht ablesbare Graduierungen mit mattierter Schreibfläche
- Kann bis zu 30,000 g zentrifugiert werden
- Leicht zu durchstechender Deckel
Reduzieren Sie Ermüdungserscheinungen der Hand vom Öffnen und Schließen der Mikrozentrifugenröhrchen. Diese einzigartige 1,5-ml-Tube können Sie von der Rückseite aus mit nur einer Hand öffnen, im Gegensatz zum traditionellen Stil mit Frontöffnung. Durch das Pivot-Design schnappt die Tube auf, wenn Druck auf die Rückseite der Kappe ausgeübt wird, was ein schnelles und bequemes Öffnen und Schließen des Deckels ermöglicht. Temperaturbeständig von –90 bis 121 °C Autoklavierbar.
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verpackt:500/Pck
- Steril:-
- Kapazität:1,5 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:BackSpring Mikrozentrifugenröhrchen mit Integriertem Verschluss, 1,5 mL, Steril; 500/Pck
- Material:PP
- Environmentally Preferable:
- Autoklavierbar:Yes
- Verschlusstyp:BackSpring
- Graduierungen:+
- VE:500
- RZB max.:30000×g
- Tube bottom shape:Conical