ContactUsLinkComponent
Masterflex® Peristaltikpumpe für lange Schläuche, geschmierter Hohlraum, 2.8 GPM, Robuster Naturkautschuk
  MFLX75800-62
1 year warranty
undefined
Masterflex® Peristaltikpumpe für lange Schläuche, geschmierter Hohlraum, 2.8 GPM, Robuster Naturkautschuk
  MFLX75800-62
1 year warranty
  • Maximale Durchflussrate:
    2,8 gal./min
  • Max. Druck:
    10,34 bar (150 psi)
  • Max. Viskosität:
    100000 cP
  • Bezeichnung:
    Peristaltikpumpe für lange Schläuche, Geschmierter Hohlraum, 2,8 gal./min Robuster Naturkautschuk, Dauerbetrieb
  • Motor hp:
    1
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Series:
    3005
  • Anschluss:
    1,25" PVC Schlauchnippel
  • VE:
    1
  • Max. motor RPM:
    39 rpm
Mehrere Ausführungen – entweder trockener Pumpenhohlraum oder mit Schmierstoff gefüllt – passend zu Ihren Systemanforderungen.
  • Vollständige Isolierung der gepumpten Flüssigkeiten
  • Selbstansaugend und trockenlauffähig
  • Große Auswahl an Pumpenkonfigurationen und Durchflussmengen
  • Keine Becher oder Dichtungen für geringen Wartungsaufwand
  • Löst empfindliche Emulsionen nicht auf und erzeugt keine übermäßige Schaumbildung
  • Maximale Flussrate 2.8 GPM
  • Übersetzungsverhältnis ist 43:1 1 PS
Die vielseitige Peristaltikpumpenserie VECTOR bietet Ihnen Pumpmöglichkeiten, die Sie mit herkömmlichen Verdränger- oder Zentrifugal-Industriepumpen nicht erreichen können. Die VECTOR-Pumpe ist für die Förderung hochviskoser Flüssigkeiten konzipiert, die üblicherweise in der industriellen Verarbeitung vorkommen. Unabhängig davon, ob es sich um pastöse, breiige oder einfach nur dicke Flüssigkeiten handelt, kann die VECTOR-Peristaltikpumpe solche Flüssigkeiten in einem breiten Druck- und Durchflussbereich zuverlässig starten, stoppen und kontinuierlich pumpen. Diese Pumpen sind ideal für abrasive Flüssigkeiten, Farbstoffe, dicke Flüssigkeiten, Feststoffe bis zu 2,5 Zoll, scherempfindliche Flüssigkeiten, zähes Material und korrosive Flüssigkeiten.
  • Maximale Durchflussrate:
    2,8 gal./min
  • Max. Druck:
    10,34 bar (150 psi)
  • Max. Viskosität:
    100000 cP
  • Bezeichnung:
    Peristaltikpumpe für lange Schläuche, Geschmierter Hohlraum, 2,8 gal./min Robuster Naturkautschuk, Dauerbetrieb
  • Environmentally Preferable:
  • Motor hp:
    1
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Series:
    3005
  • Anschluss:
    1,25" PVC Schlauchnippel
  • VE:
    1
  • Max. motor RPM:
    39 rpm