ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, PVDF, Straight, Female Luer to Hose Barb Adapter, 5/32"; 25/PK
Artikelnr. MFLX45512-06
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, PVDF, Straight, Female Luer to Hose Barb Adapter, 5/32"; 25/PK
Artikelnr. MFLX45512-06
CE certificate
Spezifikationen
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    5/32"
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Adapter Innen-Luer X 5/32" Schlauchnippel, PVDF, 25/Pk
  • Seq:
    04
  • Connection type (port 1):
    Female luer
  • Connection type (port 2):
    Hose barb
  • No. of ports:
    2
  • VE:
    25
  • Fitting material:
    PVDF
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Stellen Sie Ihre Prozessintegrität mit vollständiger Materialrückverfolgbarkeit sicher.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
PVDF-Luer-Fittings eignen sich hervorragend für jede Luer-Anwendung, bei der maximale chemische Beständigkeit erforderlich ist. Wie unsere Luer-Fittings aus Polypropylen, Polycarbonat und Nylon werden diese Anschlüsse mit engen Maßtoleranzen und in Übereinstimmung mit den ISO 594-1-Standards hergestellt. Alle Armaturen werden ausschließlich aus 100 % neuen Rohstoffen hergestellt und auf ihre Freiheit von Verunreinigungen überprüft, um die Reinheit in Ihrem Prozess sicherzustellen.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    5/32"
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Adapter Innen-Luer X 5/32" Schlauchnippel, PVDF, 25/Pk
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Connection type (port 1):
    Female luer
  • Connection type (port 2):
    Hose barb
  • No. of ports:
    2
  • VE:
    25
  • Fitting material:
    PVDF