ContactUsLinkComponent
Masterflex® ADCF Polypropylen Hygiene Adapter, Avantor®
Masterflex® Sanitary End Cap, ADCF Polypropylene; 1-1/2", Avantor®
Catalog # MFLX31513-18
CE certificate
undefined
Masterflex® Sanitary End Cap, ADCF Polypropylene; 1-1/2", Avantor®
Catalog # MFLX31513-18
CE certificate
Specifications
  • Verbindungstyp:
    Hygiene-Endkappe
  • Flow pattern:
    Gerade
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    1-½"
  • Bezeichnung:
    Hygiene-Endkappe, ADCF-Polypropylen; 1-1/2"
  • Sterilisation:
    Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • VE:
    10
  • Fitting material:
    Polypropylene
  • Sanitary gasket size:
    1-½"
Specifications
About this item
Diese Adapter eignen sich perfekt für den Übergang von Sanitär-Klemmverbindungen auf eine Schlauchnippel für flexible Schläuche.
  • Aus haltbarem Polypropylen hergestellt
Alle Adapter verfügen über eine gerundete Strömungsoberfläche, die auf 15 Mikrometer Ra kontrolliert wird, um einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Fluss zu gewährleisten und Partikelansammlungen zu verhindern. Im Strömungsweg gibt es keine scharfen Kanten, was die Reinigung sehr vereinfacht. Diese Adapter bestehen aus Polypropylen ohne tierische Zusatzstoffe, bieten eine gute chemische Beständigkeit und können durch Gammabestrahlung sterilisiert werden. Material entspricht den Vorgaben der USP-Klasse VI. Erhältlich mit 3/8“- oder 1/2“-Schlauchtüllen und 3/4“-Mini- oder 1-1/2“-Standard-Hygieneklemmanschlüssen.
  • Verbindungstyp:
    Hygiene-Endkappe
  • Flow pattern:
    Gerade
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    1-½"
  • Bezeichnung:
    Hygiene-Endkappe, ADCF-Polypropylen; 1-1/2"
  • Environmentally Preferable:
  • Sterilisation:
    Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • VE:
    10
  • Fitting material:
    Polypropylene
  • Sanitary gasket size:
    1-½"