About this item
Ideal zum Zentrifugieren von Proben mit flachem Meniskus.
- Schutzschale und Deckelauskleidung aus Edelstahl für robuste Langlebigkeit
- Digitale Echtzeitanzeige von U/min, RCF und Laufzeit
- Speichern Sie Ihre Einstellungen für einfache Läufe
Diese Zentrifugen haben eine variable Geschwindigkeit von 1000 bis 3400 U/min - Gewährleistung einer sauberen und vollständigen Trennung der Zellbestandteile, wodurch eine hochwertige Probe entsteht. Ein einzigartiges Sicherheitssystem mit null U/min Deckelverriegelung hält den Deckel geschlossen, während der Rotor in Bewegung ist. Alle Geräte verfügen über eine zweizeilige Digitalanzeige in Echtzeit, die Status, Zeit und Geschwindigkeit (U/min und RCF) anzeigt. Die Rotorkammer aus Edelstahl lässt sich einfach reinigen und desinfizieren.
- Environmentally Preferable:
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.