Masterflex® Zweistufige Hochdruck-Kreiselpumpen, 63 GPM/225 ft, 304 SS; 230/460 VAC
Catalog # MFLX75506-70
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Specifications
- Maximale Durchflussrate:63 gal./min
- Leistung:230/460 VAC; 60 Hz; 8,2 A
- Max. Druck:125 psi
- Bezeichnung:Zweistufige Hochdruckpumpe, 63 gal./min, 230/460 VAC
- Höhe:24,9 cm
- Länge:44,13 cm
- Wetted materials:304 SS Schaft und Etui, Type 21 mechanische Dichtungen (Carbon gg. Keramik/Viton®), Viton O-Ringe
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:2 NPT(F)
- Motor hp:5,5
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC/IP55
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:231,7 mm
- Max. head:225 ft.
- Max. motor RPM:3450 rpm
Specifications
About this item
Das zweistufige Design sorgt für überlegene Ausgangsdrücke.
- Die Blockbauweise spart Platz; vereinfacht Wartung und Installation
- Hergestellt aus Edelstahl 304 für Korrosionsbeständigkeit
- Das ausziehbare Design auf der Rückseite ermöglicht eine Wartung ohne störende Leitungen.
- Maximale Flussrate 63 GPM
- Maximale Kopfhöhe 225 ft
- Betrieb mit 230/460 VAC
Die Pumpen sind nicht überlastbar und für den Dauerbetrieb über den gesamten Betriebsbereich ausgelegt, um zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Entweder vertikal oder horizontal installieren.
- Maximale Durchflussrate:63 gal./min
- Leistung:230/460 VAC; 60 Hz; 8,2 A
- Max. Druck:125 psi
- Bezeichnung:Zweistufige Hochdruckpumpe, 63 gal./min, 230/460 VAC
- Höhe:24,9 cm
- Länge:44,13 cm
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:304 SS Schaft und Etui, Type 21 mechanische Dichtungen (Carbon gg. Keramik/Viton®), Viton O-Ringe
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:2 NPT(F)
- Motor hp:5,5
- Outlet connection:1 NPT(F)
- Motor type:TEFC/IP55
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:231,7 mm
- Max. head:225 ft.
- Max. motor RPM:3450 rpm