Hochwertige Pumpen zu erschwinglichen Preisen.
- Durchflussraten von 6 bis 56,8 L/h
- Verfügt über Kartuschen-Rückschlagventile mit Doppelkugeleinlass und -auslass sowie einen hoch belastbaren, präzisionsgeformten Polypropylen-Pumpenkopf
- Kombinieren Sie technische Exzellenz mit hochwertigen Baumaterialien
- Dual-Ausgangseinstellung, Hub
Digitale Anzeige bietet höchste Genauigkeit. Sie verfügen über eine LED-Anzeige, 4 bis 50 mA und ein Turndown-Verhältnis von 4000:1. Die variablen Einheiten bieten die gleiche digitale Steuerung mit der zusätzlichen Möglichkeit zur variablen Geschwindigkeitsregelung.
- Environmentally Preferable:
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.