About this item
Feste oder variable Geschwindigkeit für Rotoren mit 6 oder 8 Plätzen.
Zentrifugen verfügen über einen Festwinkelrotor zum Zentrieren von Röhrchen bis zu 10 ml. Wählen Sie zwischen Modellen mit fester oder variabler Geschwindigkeit. Beide Modelle verfügen über einen 30-Minuten-Timer, Füße mit Gummisauger, die sie fest auf der Tischplatte halten, und eine Schutzschale aus Edelstahl zum Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten. Eine Sicherheitsverriegelung unterbricht die Stromzufuhr zum Motor, wenn der Deckel angehoben wird. Die Außenseite besteht aus chemikalienbeständigem Kunststoff.
Was ist inbegriffen: Rotor mit 6 Plätzen, Röhrchenschutz, 6-ft-Netzkabel.
- Environmentally Preferable:
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.