Masterflex® L/S® Standard Long-Shaft Pump Head Rotor Assembly, Stainless Steel
Catalog # MFLX07015-76
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Rotorbaugruppe für L/S Standardpumpenkopf mit langem Schaft; SS
- VE:1
- Rotor material:Stainless Steel
Specifications
About this item
Mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex® L/S® Hochleistungspumpenkopf herausholen.
- Der Rotor wird für eine verbesserte Haltbarkeit aus Edelstahl (SS) hergestellt
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Rotorbaugruppe für L/S Standardpumpenkopf mit langem Schaft; SS
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Rotor material:Stainless Steel