ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® ISM860 Rack-Mount Tubing-Bed Pump, 3-Channel, 20 rpm; 115 VAC
Artikelnr. MFLX78011-10
undefined
Masterflex® Ismatec® ISM860 Rack-Mount Tubing-Bed Pump, 3-Channel, 20 rpm; 115 VAC
Artikelnr. MFLX78011-10
Restricted Products: To process your orders without delay, please provide the required business documentation to purchase this product.
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
  • • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
  • • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
  • • City or County issued Business License
  • • State Department of Health Services License
  • • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.
Spezifikationen
  • Maximale Durchflussrate:
    6 ml/min
  • Leistung:
    115 VAC; 60 Hz
  • Max. Druck:
    22 psi
  • Anzahl der Kanäle:
    3
  • Bezeichnung:
    schrankmontierte Schlauchbettpumpen, 3 Kanäle, 20 U/min, 115 VAC
  • Höhe:
    14,3 cm
  • Länge:
    13,3 cm
  • Environmentally Preferable:
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Rollen:
    8
  • Breite:
    8,3 cm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Mit drei Stopp-Schläuchen verwenden.
  • Flussraten bis zu 6 ml/min
  • Feste Drehzahl
  • Ausgezeichnete Start/Stopp Charakteristiken
Diese Peristaltikpumpen bieten eine hoch reproduzierbare Dosierung und sind ideal für beengte Platzverhältnisse und Schränke.
  • Maximale Durchflussrate:
    6 ml/min
  • Leistung:
    115 VAC; 60 Hz
  • Max. Druck:
    22 psi
  • Anzahl der Kanäle:
    3
  • Bezeichnung:
    schrankmontierte Schlauchbettpumpen, 3 Kanäle, 20 U/min, 115 VAC
  • Höhe:
    14,3 cm
  • Länge:
    13,3 cm
  • Environmentally Preferable:
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Rollen:
    8
  • Breite:
    8,3 cm