To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.
Specifications
- Maximale Durchflussrate:121,13 L/min (32 gal./min)
- Leistung:115 VAC; 60 Hz
- Max. Viskosität:750 cP
- Bezeichnung:ODP-Motor für Fasspumpe, 115 VAC
- Environmentally Preferable:
- Motor hp:1-1/10
- Motor type:ODP
- Garantie:4 months
- VE:1
- Max. motor RPM:10000 rpm
Specifications
About this item
Sichere Förderung verschiedenster Flüssigkeiten aus Fässern, Tanks und kleinen Lagerbehältern.
- Ohne mechanische Dichtungen wird der Wartungsaufwand reduziert
- Trockenlauffähig
- Durchflussrate bei 32 GPM
Dieser Fasspumpenmotor ist für die Förderung einer Vielzahl von Materialien aus 55-Gallonen-Fässern und -Tanks konzipiert. Fasspumpenschläuche werden separat verkauft, sodass diese Fasspumpe an Ihre spezifische Anwendung angepasst werden kann. Pumpenschläuche sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich, Modellnummern 70604-42, -44, -52, -54, -62, -64, -66 und -68. Fassadapter 70604-92 ist separat erhältlich.
Der Motor verfügt über einen thermischen Überlastschutz, der die Pumpe bei Überlastung stoppt und so abkühlen lässt.
- Maximale Durchflussrate:121,13 L/min (32 gal./min)
- Leistung:115 VAC; 60 Hz
- Max. Viskosität:750 cP
- Bezeichnung:ODP-Motor für Fasspumpe, 115 VAC
- Environmentally Preferable:
- Motor hp:1-1/10
- Motor type:ODP
- Garantie:4 months
- VE:1
- Max. motor RPM:10000 rpm