Masterflex® L/S® High-Performance Pump Head Tubing Retainer Kit
Catalog # MFLX77250-66
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Schlauchhalterungs-Kit für L/S Hochleistungs-Pumpenkopf
- Garantie:2 years
- VE:1
Specifications
About this item
Verlängern Sie die Haltbarkeit Ihres Masterflex-Pumpenkopfes mit diesem Servicekit.
- Schlauchhalterung verhindert die Bewegung von Schläuchen innerhalb des Pumpenkopfes.
Kompatibel mit dem Masterflex® L/S® Hochleistungs-Pumpenkopf 77250-62.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Schlauchhalterungs-Kit für L/S Hochleistungs-Pumpenkopf
- Environmentally Preferable:
- Garantie:2 years
- VE:1