Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Zellkulturmedien
CMRL 1066, supplemented, Corning®
CMRL 1066, supplemented, Corning®
CMRL 1066, supplemented, Corning®
Catalog # MDTC99-603-CV
Supplier:
Corning
CAS Number:
Expand image
CMRL 1066, supplemented, Corning®
Catalog # MDTC99-603-CV
Supplier:
Corning
CAS Number:
Specifications
VE:
500 mL
Bezeichnung:
CMRL 1066, supplemented, storage temperature: 2 to 8 °C
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation