Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Zellkulturmedien
Media IDMEM W/GLN+HPS power, Corning®
Media IDMEM W/GLN+HPS power, Corning®
50-016-PB
:
Corning
:
Media IDMEM W/GLN+HPS power, Corning®
50-016-PB
:
Corning
:
Medienformat:
Pulver
VE:
1
Bezeichnung:
Iscove’s Modified DMEM: with L-glutamine and 25 mM HEPES, without [beta]-thioglycerol, [beta]-mercaptoethanol, and sodium bicarbonate