Masterflex® L/S® Druckluftbetriebener Antrieb mit variabler Drehzahl mit Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche
Catalog # MFLX77931-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Specifications
- Maximale Durchflussrate:2900 ml/min
- Genauigkeit:±10%
- Steuertyp:Druckluftbetrieben mit variabler Drehzahl
- Min. flow rate:170 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Druckluft-Pumpensysteme mit Easy-Load-II-Pumpenkopf
- Höhe:22,38 cm
- Länge:36,73 cm
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Drive IP rating:IP 44
- Min. RPM:60 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Nein
- Rohr:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Antrieb:07569-00 (L/S® Druckluftbetriebener Antrieb mit Variabler Drehzahl)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77200-62 (L/S® Easy-Load-II-Pumpenkopf)
- Breite:12,22 cm
- Gehäusematerial:Painted steel
- Included accessories:Luft-/Geschwindigkeitssteuerung mit 5µm Luftfilter, automatischer Schmierung, 0-30psi Manometer und Dämpfer
- Max. RPM:600 rpm
Specifications
About this item
Für Umgebungen wo die Stromversorgung unsicher oder nicht vorhanden ist.
- Flussraten von 3,6 bis 3400 ml/min—Flussrate hängt von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
- Einfache Geschwindigkeitsregelung durch Einstellen des Luftdrucks mit dem Regler.
- Der 3/4-PS-Druckluftmotor erfordert wenig Wartung und gibt weniger Wärme ab als ein Elektromotor
- Schutzklasse IP44—das lackierte Stahlgehäuse schützt vor leichtem Wassernebel
Verwenden Sie dieses Druckluftsystem mit variabler Geschwindigkeit, wenn die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist. Die sorgfältige Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich. Der Antrieb läuft mit 3 bis 25 cfm Luftzufuhr bei 20 bis 100 psi.
- Maximale Durchflussrate:2900 ml/min
- Genauigkeit:±10%
- Steuertyp:Druckluftbetrieben mit variabler Drehzahl
- Min. flow rate:170 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Druckluft-Pumpensysteme mit Easy-Load-II-Pumpenkopf
- Höhe:22,38 cm
- Länge:36,73 cm
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Drive IP rating:IP 44
- Min. RPM:60 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Nein
- Rohr:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Antrieb:07569-00 (L/S® Druckluftbetriebener Antrieb mit Variabler Drehzahl)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77200-62 (L/S® Easy-Load-II-Pumpenkopf)
- Breite:12,22 cm
- Gehäusematerial:Painted steel
- Included accessories:Luft-/Geschwindigkeitssteuerung mit 5µm Luftfilter, automatischer Schmierung, 0-30psi Manometer und Dämpfer
- Max. RPM:600 rpm